3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
|
Varování
|
H52847.MDEA
2780
CZK
H52847.MD
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BF₃O₃ MW: 219,95 g/mol Bod tání: 159…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08056362 CAS číslo: 871332-97-7 |