Tisk…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Varování
H52524.03EA 15070 CZK
H52524.03 H52524.MD
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363789
CAS číslo: 871329-83-8