Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
12140.18EA
4740
CZK
12140.18
12140.30
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Zirconium diboride
Vzorec:
B₂Zr MW: 112,84 g/mol Bod tání: 3000 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064648 CAS číslo: 12045-64-6 EINECS: 234-963-5 UN: 3178 ADR: 4.1,III |