Carbon disulphide-[¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL486434-1GEA
0
CZK
SIAL486434-1G
Carbon disulphide-[¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Carbon disulphide-[¹³C]
Vzorec:
CS₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
30860-31-2 UN: 1131 ADR: 3,I |