Tisk…
Piperidine-[D11] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL448141-1GEA 0 CZK
SIAL448141-1G
Piperidine-[D11] (98% D), Sigma-Aldrich®
Piperidine-[D11]
Vzorec: C₅D₁₁N
CAS číslo: 143317-90-2