Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
252561000.EA
2360
CZK
252561000.
252568000.
Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l in THF, AcroSeal™
Methylmagnesium chloride
Vzorec:
CH₃ClMg MW: 74,79 g/mol Bod varu: 66 °C (760 mmHg) Hustota: 1,01 g/cm³ Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000468 CAS číslo: 676-58-4 EINECS: 211-629-7 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark brown Solution |
Titration with HCl | 22 to 24 % |