Tisk…
Isoquinolin-N-oxide ≥50% (w/v) in water
Varování
L14794.06EA 1040 CZK
L14794.06 L14794.14
Isoquinolin-N-oxide ≥50% (w/v) in water
Isoquinolin-N-oxide
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006903
CAS číslo: 1532-72-5
EINECS: 216-242-7