Tisk…
Scandium(III) perchlorate 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL444146-5GEA 6140 CZK
SIAL444146-5G
Scandium(III) perchlorate 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Scandium(III) perchlorate
Vzorec: Cl₃O₁₂Sc
MW: 451,42 g/mol (343,30 anhy)
MDL Number: MFCD00243289
CAS číslo: 14066-05-8
EINECS: 237-914-6