Tisk…
Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
40579.NAEA 3370 CZK
40579.NA
Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Scandium(III) perchlorate
Vzorec: Cl₃O₁₂Sc
MW: 451,42 g/mol (343,30 anhy)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00243289
CAS číslo: 14066-05-8
EINECS: 237-914-6
UN: 3211
ADR: 5.1,II