Tisk…
Ebselen
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
J63190.MAEA 3510 CZK
J63190.MA
Ebselen
Ebselen
Vzorec: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Bod tání: 180…181 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00210937
CAS číslo: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III