Tisk…
Ebselen
Dodavatel: Cayman Chemical
Nebezpečí
CAYM70530-25EA 2920 CZK
CAYM70530-25 CAYM70530-5 CAYM70530-100 CAYM70530-50
Ebselen
Ebselen
Vzorec: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
MDL Number: MFCD00210937
CAS číslo: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III