Tisk…
Ebselen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE3520-25MGEA 0 CZK
SIALE3520-25MG SIALE3520-100MG
Ebselen, Sigma-Aldrich®
Ebselen
Vzorec: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20
MDL Number: MFCD00210937
CAS číslo: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III