Tisk…
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO228042500EA 15840 CZK
ACRO228042500 ACRO228040500
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001466
CAS číslo: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 6.5 to 8.0 (5 % solution)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %