trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Dodavatel: EDQM
EDQMT1810000EA
5960
CZK
EDQMT1810000
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001466 CAS číslo: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 |