trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL857653-10GEA
0
CZK
SIAL857653-10G
SIAL857653-250G
SIAL857653-50G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001466 CAS číslo: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 |