Tisk…
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Dodavatel: U.S. Pharmacopeia
USPH1672745EA 13890 CZK
USPH1672745
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
MDL Number: MFCD00001466
CAS číslo: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2