Tisk…
Tetrathiafulvalene 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO179410010EA 6770 CZK
ACRO179410010 ACRO179412500
Tetrathiafulvalene 99+%
Tetrathiafulvalene
Vzorec: C₆H₄S₄
MW: 204,356 g/mol
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005492
CAS číslo: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
GC ≥99.0 %