Tisk…
Tetrathiafulvalene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19229.03EA 5150 CZK
L19229.03 L19229.MD
Tetrathiafulvalene ≥97%
Tetrathiafulvalene
Vzorec: C₆H₄S₄
MW: 204,356 g/mol
Bod tání: 116…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005492
CAS číslo: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7