Tisk…
Furfuryl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL264768-1GEA 0 CZK
SIAL264768-1G
Furfuryl disulphide, Sigma-Aldrich®
Furfuryl disulphide
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂S₂
MDL Number: MFCD00010082
CAS číslo: 4437-20-1
EINECS: 224-649-6