Tisk…
1,3,5-Trithiane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALT88404-100GEA 9790 CZK
SIALT88404-100G
1,3,5-Trithiane, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trithiane
Vzorec: C₃H₆S₃
MDL Number: MFCD00006653
CAS číslo: 291-21-4
EINECS: 206-029-7