Tisk…
2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L07630.03EA 1640 CZK
L07630.03 L07630.06
2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Piperidinyl)phenol
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Bod tání: 73…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051687
CAS číslo: 65195-20-2