Tisk…
2-Amino-3-formylchromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL402028-1GEA 0 CZK
SIAL402028-1G
2-Amino-3-formylchromone, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-formylchromone
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MDL Number: MFCD00191735
CAS číslo: 61424-76-8