Tisk…
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32857.03EA 858 CZK
H32857.03
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
6-Fluoro-3-formylchromone
Vzorec: C₁₀H₅FO₃
MW: 192,15 g/mol
Bod tání: 155…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139060
CAS číslo: 69155-76-6