Tisk…
6-Fluoro-3-formylchromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543624-1GEA 1270 CZK
SIAL543624-1G
6-Fluoro-3-formylchromone, Sigma-Aldrich®
6-Fluoro-3-formylchromone
Vzorec: C₁₀H₅FO₃
MW: 192,15 g/mol
MDL Number: MFCD00139060
CAS číslo: 69155-76-6