Tisk…
6-Bromochromone-3-propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL658022-1GEA 0 CZK
SIAL658022-1G SIAL658022-5G
6-Bromochromone-3-propionic acid, Sigma-Aldrich®
6-Bromochromone-3-propionic acid
Vzorec: C₁₂H₉BrO₄
MDL Number: MFCD08446779
CAS číslo: 870703-98-3