Tisk…
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H28718.03EA 2460 CZK
H28718.03 H28718.06
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄O₅
MW: 156,09
Bod tání: >310 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016582
CAS číslo: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8