Tisk…
Furan-2,5-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL722081-5GEA 0 CZK
SIAL722081-5G
Furan-2,5-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄O₅
MW: 156,09
MDL Number: MFCD00016582
CAS číslo: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8