Furfuryl methyl sulphide ≥98%
|
Varování
|
B21691.22EA
5740
CZK
B21691.22
B21691.14
B21691.06
Furfuryl methyl sulphide ≥98%
Furfuryl methyl sulphide
Vzorec:
C₆H₈OS MW: 128,19 g/mol Bod varu: 170…173 °C Hustota: 1,070 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009604 CAS číslo: 1438-91-1 EINECS: 215-874-0 |