Tisk…
Tetraethylammonium nitrate 35% (w/w) vodný roztok
Nebezpečí
41791.ADEA 975 CZK
41791.AD 41791.AK
Tetraethylammonium nitrate 35% (w/w) vodný roztok
Tetraethylammonium nitrate
Vzorec: C₈H₂₀N₂O₃
MW: 192,26 g/mol
Bod varu: >100 °C
Hustota: 1,029
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041978
CAS číslo: 1941-26-0
EINECS: 217-725-5
UN: 3139
ADR: 5.1,III