Tisk…
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L06115.06EA 1580 CZK
L06115.06 L06115.14
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone ≥97%
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005282
CAS číslo: 10041-06-2
EINECS: 233-123-5