4'-(1-Imidazolyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL183733-5GEA
0
CZK
SIAL183733-5G
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Vzorec:
C₁₁H₁₀N₂O MW: 186,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005282 CAS číslo: 10041-06-2 EINECS: 233-123-5 |