Tisk…
5-Indoleboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL578835-5GEA 0 CZK
SIAL578835-5G SIAL578835-1G
5-Indoleboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₂
MDL Number: MFCD03789263
CAS číslo: 269410-24-4