4-Indoleboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H53037.MDEA
3380
CZK
H53037.MD
H53037.03
4-Indoleboronic acid 95%
4-Indoleboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BNO₂ MW: 160,97 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03095175 CAS číslo: 220465-43-0 |