Tisk…
5-Indoleboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27008.03EA 2860 CZK
H27008.03
5-Indoleboronic acid 95%
5-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319013
CAS číslo: 144104-59-6