Tisk…
5-Indoleboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL666467-1GEA 0 CZK
SIAL666467-1G
5-Indoleboronic acid, Sigma-Aldrich®
5-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
MDL Number: MFCD01319013
CAS číslo: 144104-59-6