6-Indoleboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H53313.MDEA
3200
CZK
H53313.MD
H53313.03
6-Indoleboronic acid ≥98%
6-Indoleboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BNO₂ MW: 160,97 g/mol Bod tání: 177…181 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03095176 CAS číslo: 147621-18-9 |