Tisk…
Tetrahydropyran-2-methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALT14605-5GEA 0 CZK
SIALT14605-5G
Tetrahydropyran-2-methanol, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran-2-methanol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16
MDL Number: MFCD00006624
CAS číslo: 100-72-1
EINECS: 202-882-4