Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL722340-1GEA 3020 CZK
SIAL722340-1G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
MDL Number: MFCD00159636
CAS číslo: 5744-56-9