Tisk…
Hexafluoroantimonic acid ∼65% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
33488.18EA 7490 CZK
33488.18 33488.22 33488.14 33488.30
Hexafluoroantimonic acid ∼65% vodný roztok
Hexafluoroantimonic acid
Vzorec: HF₆Sb
MW: 236,758 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011327
CAS číslo: 16950-06-4
EINECS: 241-023-8
UN: 3264
ADR: 8,II