Tisk…
Hexafluoroantimonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL175102-50GEA 10400 CZK
SIAL175102-50G
Hexafluoroantimonic acid, Sigma-Aldrich®
Hexafluoroantimonic acid
Vzorec: HF₆Sb
MW: 236,758 g/mol
MDL Number: MFCD00011327
CAS číslo: 16950-06-4
EINECS: 241-023-8