Tisk…
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL339172-25GEA 0 CZK
SIAL339172-25G
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate
Vzorec: HF₆Sb·6H₂O
MDL Number: MFCD00149905
CAS číslo: 72121-43-8
EINECS: 241-023-8