Tisk…
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13390.06EA 1730 CZK
A13390.06
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Thiodiglycolic anhydride
Vzorec: C₄H₄O₃S
MW: 132,13
Bod tání: 95…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051689
CAS číslo: 3261-87-8
EINECS: 000-000-0