Tisk…
1,4-Thioxane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18052.14EA 2670 CZK
A18052.14 A18052.06
1,4-Thioxane ≥98%
1,4-Thioxane
Vzorec: C₄H₈OS
MW: 104,17
Bod varu: 147…148 °C
Hustota: 1,114
Bod vzplanutí: 42 °C (107 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006573
CAS číslo: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
UN: 1993
ADR: 3,III