Tisk…
1,4-Thioxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL131970-25GEA 0 CZK
SIAL131970-25G
1,4-Thioxane, Sigma-Aldrich®
1,4-Thioxane
Vzorec: C₄H₈OS
MW: 104,17
MDL Number: MFCD00006573
CAS číslo: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6