Tisk…
Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO358500010EA 1290 CZK
ACRO358500010
Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Vzorec: C₈H₇NOS
MW: 165,21
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00226293
CAS číslo: 37859-42-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥97.5 %