Tisk…
Acetonitrile-[1-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL485160-500MGEA 0 CZK
SIAL485160-500MG
Acetonitrile-[1-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetonitrile-[1-¹³C]
Vzorec: C₂H₃N
CAS číslo: 31432-55-0
UN: 1648
ADR: 3,II