Tisk…
Acetonitrile-[¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL485217-250MGEA 0 CZK
SIAL485217-250MG
Acetonitrile-[¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetonitrile-[¹³C₂]
Vzorec: C₂H₃N
MDL Number: MFCD00083867
CAS číslo: 1722-25-4
UN: 1648
ADR: 3,II