Acetonitrile-[2-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL277223-250MGEA
11300
CZK
SIAL277223-250MG
Acetonitrile-[2-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetonitrile-[2-¹³C]
Vzorec:
C₂H₃N |
MDL Number:
MFCD00001879 CAS číslo: 1722-09-4 UN: 1648 ADR: 3,II |