Tisk…
Acetone-[¹³C3] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL491667-250MGEA 19460 CZK
SIAL491667-250MG
Acetone-[¹³C3] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetone-[¹³C3]
Vzorec: C₃H₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083865
CAS číslo: 93628-01-4
UN: 1090
ADR: 3,II