Tisk…
Acetone-[2-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL299197-1GEA 0 CZK
SIAL299197-1G SIAL299197-250MG
Acetone-[2-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetone-[2-¹³C]
Vzorec: C₃H₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069967
CAS číslo: 3881-06-9
UN: 1090
ADR: 3,II